Learn More
Ácido tiazolidina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081544
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16310-13-7
C4H7NO2S
133.165
MFCD00068005
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
42486
ácido 1,3-tiazolidina-2-carboxílico
C1CSC(N1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16310-13-7
C4H7NO2S
133.165
MFCD00068005
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
42486
ácido 1,3-tiazolidina-2-carboxílico
C1CSC(N1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiazolidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼184°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 112783
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 97%