Learn More
Alfa Aesar™ Thiazolidine-2-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A11564.22
Detalles adicionales : CAS : 16310-13-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11494613
  • 620.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
16310-13-7
133.165
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
42486
C1CSC(N1)C(=O)O
C4H7NO2S
MFCD00068005
thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid
Especificación
Thiazolidine-2-carboxylic acid
100g
C4H7NO2S
112783
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid
42486
97%
~184°C (decomposition)
16310-13-7
MFCD00068005
thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
C1CSC(N1)C(=O)O
133.165
133.17