Learn More
Alfa Aesar™ Thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62405.03
Detalles adicionales : CAS : 30097-06-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498908
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
30097-06-4
177.174
DAXBISKSIDBYEU-UHFFFAOYSA-N
72150
C1C(NC(S1)C(=O)O)C(=O)O
C5H7NO4S
MFCD00145399
tidiacic, thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid, 2,4-thiazolidinedicarboxylic acid, 1,3-thiazolane-2,4-dicarboxylic acid, tdca, tidiacicum, tidiacico, 2,4-thiazolidinedicarboxylic acid, trans, tidiacic inn:dcf, tidiacicum inn-latin
1,3-thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid
Especificaciones
Thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid
1g
C5H7NO4S
tidiacic, thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid, 2,4-thiazolidinedicarboxylic acid, 1,3-thiazolane-2,4-dicarboxylic acid, tdca, tidiacicum, tidiacico, 2,4-thiazolidinedicarboxylic acid, trans, tidiacic inn:dcf, tidiacicum inn-latin
C1C(NC(S1)C(=O)O)C(=O)O
177.174
177.18
97%
White
30097-06-4
MFCD00145399
DAXBISKSIDBYEU-UHFFFAOYSA-N
1,3-thiazolidine-2,4-dicarboxylic acid
72150
Solid
Videos
SDS Documentos