Learn More
Tiazol-5metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077562
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
38585-74-9
C4H5NOS
115.15
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
2763216
1,3-tiazol-5-ilmetanol
C1=C(SC=N1)CO
38585-74-9
C4H5NOS
115.15
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
2763216
1,3-tiazol-5-ilmetanol
C1=C(SC=N1)CO
Nombre del producto químico o material Thiazole-5-methanol
Densidad 1.3200g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.15
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiazole-5-methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.