Learn More
Tiazol-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10200-59-6
C4H3NOS
113.134
MFCD00142924
ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
2734903
CHEBI:43623
1,3-tiazol-2-carbaldehído
C1=CSC(=N1)C=O
10200-59-6
C4H3NOS
113.134
MFCD00142924
ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
2734903
CHEBI:43623
1,3-tiazol-2-carbaldehído
C1=CSC(=N1)C=O
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiazol-2-carboxaldehído se puede utilizar como reactante en las siguientes síntesis Benzotiazina n-acilhidracinas,que tiene actividad antinociceptiva y antiinflamatoria potencial, Thiazol-2-il-(amino)metilfosfonato ésteres dietil, éster imino reaccionando con l-leucina t-butilo éster hidrocloruro. También se utiliza en el bloque de construcción para análogos de taxano.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiazole-2-carboxaldehyde
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.288 g/mL
Punto de ebullición 61°C to 63°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido