Learn More
Tiamfenicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492750
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
15318-45-3
C12H15ClNO5S
356.22
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
27200
CHEBI:32215
2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propán-2-il]acetamida
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
15318-45-3
C12H15ClNO5S
356.22
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
27200
CHEBI:32215
2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propán-2-il]acetamida
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiamphenicol
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.22
Porcentaje de pureza 98%