Learn More
Thiamine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Poly Pail
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiamine Hydrochloride |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.27 |
Grado | FCC/USP |