Learn More
Clorhidrato de tiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024605
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
67-03-8
C12H18Cl2N4OS
337.263
MFCD00012780
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
6202
CHEBI:49105
2-[3-[(4-Amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol; cloruro; clorhidrato
CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
67-03-8
C12H18Cl2N4OS
337.263
MFCD00012780
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
6202
CHEBI:49105
2-[3-[(4-Amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol; cloruro; clorhidrato
CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tiamina desempeña un papel importante como nutriente para el metabolismo de los carbohidratos y en la función nerviosa. Se aplica como aditivo alimentario para añadir un sabor similar al de la carne o caldo de carne a las sopas o a las salsas. Se usa para preparar cloruro de 3-(4-amino-2-metil-pirimidina-5-ilmetil)-5-(2-hidroxi-etil)-4-metil-tiazolio. También se usa en la síntesis de aminoácidos en células cultivadas, que está presente en muchas formulaciones clásicas y sin suero.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol, etanol, dimetilsulfóxido y metanol. No soluble en benceno, hexano, cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thiamine hydrochloride
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua
Cantidad 100 g
Beilstein 3851771
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,9295
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.28
Porcentaje de pureza 99%