Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Control sampling temperatures for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.
Marca:  Thermo Scientific™ 222-238800
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873674
  • 4750.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ideal for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.
El sistema de líquido temperado Peltier con sellado proporciona un control preciso de la temperatura
Con poco o ningún mantenimiento.
150 ml de volumen de líquido significa menos complicaciones a causa de derrames accidentales.
Especificaciones
Especificaciones
Recirculador TPS 1500W Peltier con sellado
Controle la temperatura con un portaceldas con termostato de agua.
± 0,05 °C
150 mL
Sistema de recirculación Peltier sellado
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
De 20 °C a 60 °C