Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de termopar
Marca: Hanna Instruments™ HI766F1
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Especificaciones
Sonda de termopar | |
Áreas de difícil acceso | |
480 °C |
Cables expuestos | |
1 s | |
1 m |