Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
La interfaz exclusiva bloquea las puntas en un sistema de manipulación de líquidos automatizado Versette.
Marca:  Thermo Scientific™ 5606-11
Detalles adicionales : Peso : 3.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323032
  • 79.70€ / paquete de 960
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tips have a clasp or clip that locks in place to ensure an effective seal and will only release when mechanically ejected.
  • Unique design – On or Off only – tips lock in place providing a secure fit and preventing loose, uneven or leaky tips
  • Minimizing cross contamination between samples, the tips reach the bottom of tubes
  • Versatile tip range with three sizes for volumes: 1250μL, 300/125μL and 30/12.5μL
  • Rigid rack allows stable, even tip seating
Especificación
Especificación
Thermo Scientific™ Versette™
Automatización
No
30μL
Sistema de manipulación de líquidos automatizado Versette™
Rack
De 0.5 a 12.5 μl
Sin esterilizar
Las puntas con fijación y liberación se acoplan en su lugar lo que ofrece un ajuste seguro, previene frente a puntas sueltas, irregulares o con fugas, minimiza la contaminación cruzada entre muestras y ofrece un montaje estable y recto en todo momento
Videos