Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
La interfaz exclusiva bloquea las puntas en un sistema de manipulación de líquidos automatizado Versette.
88.24€ - 156.84€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Las puntas con fijación y liberación se acoplan en su lugar lo que ofrece un ajuste seguro, previene frente a puntas sueltas, irregulares o con fugas, minimiza la contaminación cruzada entre muestras y ofrece un montaje estable y recto en todo momento |
---|---|
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización |
Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ Versette™ |
Línea de productos | Versette ClipTips |
Código de producto | Marca | Modelo | filtradas por | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | filtradas por | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11694902
|
Thermo Scientific™
5608 |
12,5 μl | Con filtro | Estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11684902
|
Thermo Scientific™
5607 |
30 μl | Sin filtro | Estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15323032
|
Thermo Scientific™
5606-11 |
30 μl | Sin filtro | No estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11634912
|
Thermo Scientific™
5708 |
125/300 μl | Con filtro | Estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11624912
|
Thermo Scientific™
5707 |
125/300 μl | Sin filtro | Estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11654912
|
Thermo Scientific™
5807 |
1250 μl | Sin filtro | Estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11664912
|
Thermo Scientific™
5808 |
1250 μl | Con filtro | No estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11614912
|
Thermo Scientific™
5706 |
125/300 μl | Sin filtro | No estéril | Automatización |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las puntas tienen una pestaña o clip que la mantiene en su lugar para asegurar un cierre eficaz y que solo se suelten cuando se expulsen mecánicamente.
- Las puntas de diseño exclusivo que hace que solo puedan quedar fijadas o sueltas se fijan en su posición con un ajuste perfecto para impedir que se suelten, se aflojen o pierdan líquido
- Al minimizar la contaminación cruzada entre las muestras, las puntas llegan al fondo de los tubos
- Gama de puntas versátil con tres tamaños para volúmenes: 1250 μl, 300/125 μl y 30/12.5 μl
- La gradilla rígida permite el asentamiento estable y uniforme de la punta
Especificaciones
Las puntas con fijación y liberación se acoplan en su lugar lo que ofrece un ajuste seguro, previene frente a puntas sueltas, irregulares o con fugas, minimiza la contaminación cruzada entre muestras y ofrece un montaje estable y recto en todo momento | |
Automatización | |
Versette ClipTips |
Gradilla | |
Thermo Scientific™ Versette™ |