Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC Ultrafast UFC-1 Phase
Columna cortas y de calibre estrecho para su uso con el cromatógrafo Thermo Scientific TRACE GC Ultra.
Marca:  Thermo Scientific™ UFMC00502010006
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11531004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Reduce el tiempo de ejecución analítica para aumentar el rendimiento
  • Larga vida útil de columna
Especificaciones
Especificaciones
0.4 μm
Ultrafast
10 m