Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Mida la actividad de la luciferasa TurboLuc™16 (Tluc16) de las células de mamíferos en un solo paso de adición de reactivo en aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS) con el kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc™ en un paso Thermo Scientific™.
203.00€ - 1178.00€
Especificaciones
Tipo | Kit de ensayo |
---|---|
Objetivo | Luciferasa, luciferasa TurboLuc™18 |
ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
Células compatibles | Células de mamíferos |
Método de detección | Bioluminiscente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15302637
|
Thermo Scientific™
88264 |
1000 reacciones |
1178.00€
1000 reacciones |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15392627
|
Thermo Scientific™
88263 |
100 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso Thermo Scientific mide la actividad de la luciferasa TurboLuc16 (Tluc16) de las células de mamíferos con un solo paso de adición de reactivo, por lo que es ideal para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS).
- Sensible: la luciferasa Tluc16 es extremadamente brillante y permite detectar a una sola copia por célula
- Mayor rango dinámico: los reactivos optimizados consiguen una mayor relación señal-ruido
- Señal estable: menos del 40 % de pérdida de señal en 60 minutos
- Práctico: protocolo ampliable de un paso para mezcla y lectura
- Fácilmente de automatizable: se puede utilizar con los protocolos HTS
- Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Varias de las características del kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso lo hacen adecuado para luminómetros sin inyectores y aplicaciones HTS. El protocolo homogéneo, práctico y de un solo paso minimiza los pasos de manipulación para apoyar el uso de la automatización. Solo tiene que combinar la solución de sustrato y el tampón de ensayo suministrados para crear una única solución de trabajo y, a continuación, añadirla a una microplaca que contenga las células tratadas transfectadas. La salida de señal estable (cinética de la enzima de brillo) de este sistema proporciona flexibilidad con respecto al tiempo de salida antes de la lectura. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa TurboLuc16 Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo de indicadores bioluminiscentes de alta sensibilidad para la detección de la actividad promotor o de la vía.
Requiere:
Sistema de ensayo de luciferasa Tluc16 y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash.
Aplicaciones:
- Ensayos con indicador de genes
- Estudios de promotores para analizar los elementos reguladores de acción cis y trans
- Detección de fármacos
- Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
- Señalización celular o análisis de la vía de transducción de señales
Especificaciones
Kit de ensayo | |
Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa | |
Bioluminiscente | |
Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos | |
Sustrato químico | |
Sustrato de luciferasa |
Luciferasa, luciferasa TurboLuc™18 | |
Células de mamíferos | |
Luminómetro (microplaca) | |
Enzima etiquetada | |
Quimioluminiscencia mejorada | |
Coelenterazina |