Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Mida la actividad de la luciferasa TurboLuc™16 (Tluc16) de las células de mamíferos en un solo paso de adición de reactivo en aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS) con el kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc™ en un paso Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 88264
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15302637
  • 1178.00€ / 1000 reacciones
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso Thermo Scientific mide la actividad de la luciferasa TurboLuc16 (Tluc16) de las células de mamíferos con un solo paso de adición de reactivo, por lo que es ideal para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS).
  • Sensible: la luciferasa Tluc16 es extremadamente brillante y permite detectar a una sola copia por célula
  • Mayor rango dinámico: los reactivos optimizados consiguen una mayor relación señal-ruido
  • Señal estable: menos del 40 % de pérdida de señal en 60 minutos
  • Práctico: protocolo ampliable de un paso para mezcla y lectura
  • Fácilmente de automatizable: se puede utilizar con los protocolos HTS
  • Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa está diseñado para su uso con células de mamíferos cultivadas que expresan la enzima indicadora de luciferasa Tluc16. Tluc16 es una nueva luciferasa intracelular de 16 kDa, derivada de la luciferasa de la familia de copépodos marinos «Metridia». La luciferasa natural ha sido modificada para reducir su tamaño, aumentar su brillo, permitir su expresión intracelular y optimizarla para HTS. Hay disponibles varios vectores con y sin promotores para la expresión del indicador de la luciferasa Tluc16 en células de mamíferos.
Varias de las características del kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso lo hacen adecuado para luminómetros sin inyectores y aplicaciones HTS. El protocolo homogéneo, práctico y de un solo paso minimiza los pasos de manipulación para apoyar el uso de la automatización. Solo tiene que combinar la solución de sustrato y el tampón de ensayo suministrados para crear una única solución de trabajo y, a continuación, añadirla a una microplaca que contenga las células tratadas transfectadas. La salida de señal estable (cinética de la enzima de brillo) de este sistema proporciona flexibilidad con respecto al tiempo de salida antes de la lectura. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa TurboLuc16 Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo de indicadores bioluminiscentes de alta sensibilidad para la detección de la actividad promotor o de la vía.
Requiere:
Sistema de ensayo de luciferasa Tluc16 y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash.
Aplicaciones:
  • Ensayos con indicador de genes
  • Estudios de promotores para analizar los elementos reguladores de acción cis y trans
  • Detección de fármacos
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Señalización celular o análisis de la vía de transducción de señales
Especificaciones
Especificaciones
Kit de ensayo
1000 reacciones
Sustrato de un paso TurboLuc (50X), 1 x 1 ml
Tampón de ensayo de un paso TurboLuc, 115 ml
Almacenar ultracongelado (de -68 a -85 °C).
Células de mamíferos
Luminómetro (microplaca)
Enzima etiquetada
Quimioluminiscencia mejorada
Coelenterazina
Luciferasa, luciferasa TurboLuc™18
1000 reacciones
Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Bioluminiscente
Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Sustrato químico
Sustrato de luciferasa