Learn More
Thermo Scientific™ Puntas para estaciones de trabajo PatchXpress para instrumentos Tecan™ y Axon™
Para su uso con estaciones de trabajo Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
Marca: Thermo Scientific™ 902-261XP
83.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.87000kg
Descripción
For use with Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Workstations
Puntas de pipeta transparentes, estilo Tecan.
Especificaciones
50 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, Cavro™, patchXpress |
Con filtro | |
Blanco | |
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos | |
Automatización | |
Polipropileno |