Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de PTFE de jeringa Target2™
Fuerte membrana hidrófoba que es resistente a prácticamente cualquier disolvente, ácido y base.
Marca:  Thermo Scientific™ F2500-3BP
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Código de producto. 12431238
  • 1490.31€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Carcasa de polipropileno de bajo desprendimiento y resistente a disolventes. Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
  • Membrana: PTFE con certificación para HPLC; soporte de polipropileno    
  • Carcasa: calidad médica, resistente a los disolventes, polipropileno virgen
  • Prefiltro: microfibra de vidrio sin aglutinante
  • Conexiones: conector de entrada hembra Luer-Lok™ mejorado, conector de salida Luer-Slip macho        
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 100°C
  • Presión de funcionamiento máx.: 4 mm - 75 psi, 17 mm - 115 psi, 30 mm - 90 psi
  • Volúmenes de retención: 4 mm - < 15 μl, 17 mm - < 29 μl, 30 mm - < 137 μl.
Filtración de soluciones agresivas orgánicas, muy básicas o calientes; ideal para protectores de transductores. El PTFE bloquea el vapor de agua; puede usarse para filtrar soluciones acuosas después de la prehumectación con alcohol.
Compliance
Las carcasas para filtros de jeringas de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520.
Especificaciones
Especificaciones
Target2