Learn More
Trajan™ Thermo Scientific SPME Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
56.80€ - 224.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 105 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento SPME |
Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12914061
|
Trajan™
09214801 |
1/paq. |
56.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12904061
|
Trajan™
092148 |
5/paq. |
224.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Especificaciones
105 mm | |
0,8 mm | |
GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento SPME | |
8 mm |