Learn More
Trajan™ Thermo Scientific SPME Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan™ 092148
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12904061
  • 224.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento SPME
105 mm
8 mm
5/paq.
0,8 mm
GC Trace y Focus de Thermo Scientific