Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Compatible with Thermo Scientific Shandon MicroWriter™ and PrintMate™ cassette labelers
Marca:  Thermo Scientific™ 41721
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12560077
  • 66.80€ / paquete de 250
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disposable
  • Holds tissue specimens during embedding, processing
  • Pore style: Small slots
  • Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
Especificaciones
Especificaciones
Small Slots
Hinged
Blue