Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-A Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ RP75690
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11519011
  • 3425.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PDGF A (human) Recombinant Protein, RP-75690, from Invitrogen.
RP-75690 contains purified recombinant human PDGF A protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75690 may be used as a positive control in many immunological assays.
Especificaciones
Especificaciones
P04085
25mM sodium acetate with 1mM EDTA, 50% glycerol and no preservative
Human PDGF-A
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human PDGF-A
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
5154
1mg
N/A
RUO
PDGFA
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
in vitro research only.