Learn More
Invitrogen™ Human IL-1RA Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ RP75579
Detalles adicionales : CAS : 69-74-9 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11588901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
IL-1 Receptor Antagonist (human) Recombinant Protein, RP-75579, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human IL-1 Receptor Antagonist protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽21.63 kDa Purity >95% by SDS-PAGE.
Especificaciones
Especificaciones
P18510
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative; pH 8.0
Human IL1RA
100μg
N/A
RUO
IL1RN
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
3557
8.0
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human IL1RA
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Sugerencias de productos