Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Lisis y extracción suave y eficiente de células de E. coli y de otras bacterias
Marca: Thermo Scientific™ 89821
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Includes: Los envases de reactivos están disponibles en formulaciones de tampones de Tris y fosfatos; Los kits contienen reactivo B-PER basado en Tris, además de enzimas lisozima y ADNasa I.
Descripción
- Un reactivo de lisis celular fácil de usar que altera las células de forma efectiva y solubiliza las proteínas naturales o recombinantes sin desnaturalización.
- Todos los reactivos de extracción de proteínas bacterianas (B-PER) son compatibles con aplicaciones posteriores, como la cromatografía de afinidad (por ejemplo, cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados, cromatografía de glutatión), la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y la determinación cuantitativa de proteínas (por ejemplo, ensayo de proteínas BCA Pierce, ensayo de proteínas Pierce 660 nm).
- Esta formulación integral combina el reactivo de lisis con lisozima y una nucleasa universal para permitir la extracción leve de bacterias gramnegativas y grampositivas.
- En función de la aplicación, se pueden añadir al reactivo inhibidores de proteasas, sales, agentes reductores, desnaturalizantes y agentes quelantes.
Características del reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER:
- Detergente en tampón de Tris con lisozima y una nucleasa universal.
- Mejora de la lisis celular y la digestión del ADN, liberando así proteínas solubles y reduciendo la viscosidad para aumentar los rendimientos.
- Recuperación de proteínas de gran peso molecular (proteínas de alta MW).
- Equivalente rentable a la mezcla maestra Merck Millipore Bugbuster™.
- Son más eficaces que los ultrasonidos tradicionales y los tampones de lisis caseros, que en su mayoría incluyen detergentes y componentes que interfieren en aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Almacenar a 4 °C. | |
Detergente exclusivo en tampón de Tris de 20 mM, pH 7,5, que contiene lisozomas y nucleasas universales | |
Reactivo de extracción de proteínas bacterianas |
B-PER™ | |
250 mL | |
250 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.