Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
El anticuerpo monoclonal 26181 y 26182 de la etiqueta de epítopo HA de Thermo Scientific™ detecta específicamente la etiqueta de epítopo HA en las muestras de etiquetas y se valida para la inmunoprecipitación
Marca:  Thermo Scientific™ 26181
456.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533060
  • 684.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El anticuerpo monoclonal 26181 y 26182 de la etiqueta de epítopo HA de Thermo Scientific™ detecta específicamente la etiqueta de epítopo HA en las muestras de etiquetas y se valida para la inmunoprecipitación
La etiqueta HA se incorpora con frecuencia a las proteínas recombinantes para distintos propósitos. Los anticuerpos anti-HA se pueden utilizar para detectar la proteína cuando se lleven a cabo estudios con células transfectadas.
Especie del huésped: Ratón
Reactividad cruzada: Etiqueta
Isotipo: IgG1
Clon: 2-2.2.14
Inmunogen: Péptido HA YPYDVPDYA derivatizado a ovoalbúmina
Formulación: 1 ml de anticuerpo purificado en PBS, con azida sódica al 0,05 %; pH 7,2
Sinónimos: hemaglutinina de gripe humana, etiqueta HA, HA, etiqueta de epítopo HA
26181 se suministra como 1 ml de anticuerpo en agarosa entrecruzada al 4 % suministrada como una pulpa al 50 % en 0,1 M de fosfato, 0,15 M de NaCl y pH 7,2 con azida sódica al 0,05 %. Específico para el péptido HA YPYDVPDYA. La agarosa anti-HA se ha utilizado con éxito en aplicaciones de inmunoprecipitación. La agarosa anti-HA tiene un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-HA de ratón de 3,5 mg conjugados por ml de resina de agarosa asentada. El péptido sintético HA (n.º 26184) está disponible para su uso en experimentos de neutralización y control, y para eluir de forma competitiva las proteínas de fusión marcadas con HA de la resina de afinidad antiHA inmovilizada.
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa anti-HA
Frasco
Anticuerpo anti-HA
1 ml de resina asentada
Resina de agarosa, afinidad
Etiqueta de epítopo HA (YPYDVPDYA)
1 ml de resina de sedimentación, suministrada como 2 ml de pulpa al 50 %. Almacenar de 2–8 °C.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Pierce Anti-HA Agarose
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.