Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
La ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
219.00€ - 862.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye:
• Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad 2X Phusion Green Hot Start II (proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X)
• Agua, sin nucleasas
• DMSO
Almacenar a -20 °C
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
Velocidad de reacción Rapidez
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Hot Start
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15331732
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F566S
Reacciones de 100 x 50 ml
219.00€
100 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15341732
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F566L
500 Reactions
862.00€
500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de forma reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente y así evita la amplificación de productos no específicos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3‡→5‡ de la polimerasa, previniendo la degradación de los cebadores y el ADN de molde durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion Hot Start II es la ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado. Combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de manera reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente evitando, de eso modo, la amplificación de productos inespecíficos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3'→5’ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los cebadores y del ADN del molde durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
Características destacadas
  • La preparación de la reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente
  • Reduce la amplificación inespecífica
  • Evita la degradación del cebador durante la preparación
  • Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
  • Extrema fidelidad (52X Taq)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos
  • Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de alta fidelidad
  • Gran capacidad de procesamiento
  • Moldes complejos (ricos en GC)
  • Generación de moldes para secuenciación
  • PCR multiplex
  • PCR de largo alcance
  • Clonación
  • Mutagénesis†
  • Microarray
†También está disponible el kit de mutagénesis dirigida a sitio Phusion.
Incluye
la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
Ambos tampones Phusion y Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Peligroso: No
Vida útil: 24 meses
Condiciones de envío: Hielo seco
Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 ° C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores, 200 μg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: −20 °C
Especificaciones
Especificaciones
Incluye:
• Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad 2X Phusion Green Hot Start II (proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X)
• Agua, sin nucleasas
• DMSO
Almacenar a -20 °C
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Hot Start
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
52 X
Romo
20 kb or less
Medio
Rapidez
Dry Ice
2X
Inicio en caliente integrado
Mezcla maestra o SuperMix
Documentos
Product Certifications
Los clientes actuales de Phusion Hot Start pueden cambiar a Phusion Hot Start II sin necesidad de realizar cambios en los protocolos o cebadores existentes. La versión orgininal de Phusion Hot Start original permanecerá disponible para la compra; sin embargo, se recomienda a todos los nuevos clientes que compren Phusion Hot Start II, ya que esta permite una mayor flexibilidad en el diseño de los cebadores.