Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green (2 U/μl)
La ADN polimerasa termoestable más precisa disponible ofrece un rendimiento superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad.
123.00€ - 540.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasas Phusion, 2 U/μL
• Tampón de alta fidelidad 5X Phusion Green
• Tampón de GC 5X Phusion Green
• DMSO
• 50 mm de MgCl2
Los tampones de alta fidelidad Phusion Green y de GC Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Rapidez
Tipo de producto ADN polimerasa de alta fidelidad
Ver más especificaciones
Includes:
Phusion High-Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion DNA Polymerase 2U/μL
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 solution
Both Phusion HF Buffer and Phusion GC Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration.
Phusion Green High-Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion DNA Polymerase 2U/μL
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 solution
Both Phusion Green HF Buffer and Phusion Green GC Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration.
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
13575160
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F534S
100 Reactions
123.00€
100 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
13585160
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F534L
500 Reactions
540.00€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Al incorporar un dominio exclusivo de ADNbc, la ADN polimerasa Phusion amplifica el ADN con una precisión y velocidad inalcanzables con enzimas PCR estándar incluso en los moldes más difíciles. Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pful, la ADN polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible. Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Para el investigador, eso se traduce en facilidad–de–uso y comodidad. Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
Las polimerasas de ADN Thermo Scientific Phusion establecen una referencia para el rendimiento de la PCR. Ofrecen una combinación de características que ninguna otra enzima puede igualar. Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, la ADN polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible. Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad. Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
El nuevo formato Phusion Green es una combinación de la ADN polimerasa Phusion y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de las DNA polimerasas Phusion y es compatible con aplicaciones posteriores, como por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del DNA con enzimas de restricción.
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Phusion son prácticas mezclas 2X diseñadas para minimizar el número de pasos de pipeteo. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers. El kit de PCR de alta fidelidad Phusion contiene todos los reactivos necesarios para PCR, incluidos los primers y la plantilla de control.
Características destacadas
  • Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón de alta fidelidad Phusion)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos (de 15 a 30 s/kb)
  • Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de alto rendimiento
  • PCR de alta fidelidad
  • Clonación
  • Secuenciación (generación de plantillas)
  • Gran capacidad de procesamiento
  • Moldes complejos (ricos en GC)
  • Generación de moldes para secuenciación
  • PCR de largo alcance
  • Clonación
  • Mutagénesis†
  • Microarray
Incluye
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion (F-530)
  • ADN polimerasa Phusion 2 U/μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mm de solución de MgCl2
    Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green (F-534):
  • ADN polimerasas Phusion 2 U μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mm de MgCl2
    Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion con tampón HF (F-531):
  • ADN polimerasa Phusion, 400 μm de cada dNTP y tampón HF 2X Phusion
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC (F-532):
  • ADN polimerasa Phusion, 400μm de cada dNTP y tampón GC 2X Phusion.
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Las mezclas maestras proporcionan 1,5 mm de MgCl2 y 200 μm de dNTP en la concentración de reacción final.
Kit de PCR de alta fidelidad Phusion (F-553):
  • ADN polimerasa Phusion 2 U/μl
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Mezcla dNTP (10 mm cada una)
  • Solución de MgCI2 (50 mm)
  • Plantilla de control (λ ADN)
  • Cebadores de 1,3 kb (4 μm cada uno)
  • Primers de 10 kb (4μm cada uno)
  • Estándar de tamaño de ADN
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Peligroso: No
Vida útil: 0 meses, 36 meses
Condiciones de envío: Hielo seco
Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores, 200 μg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: −20 °C
Especificaciones
Especificaciones
Incluye:
• ADN polimerasas Phusion, 2 U/μL
• Tampón de alta fidelidad 5X Phusion Green
• Tampón de GC 5X Phusion Green
• DMSO
• 50 mm de MgCl2
Los tampones de alta fidelidad Phusion Green y de GC Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Almacenar a -20 °C.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
ADN polimerasa de alta fidelidad
Standard PCR, High-fidelity PCR
52 X
Romo
20 kb o menos
Alto
Rapidez
Dry Ice
2 U/μl
No
Independiente
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.