Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ3 Adjustable System Accessories
Owl ADJ3 Adjustable System is the widest adjustable system perfect for sequencing and proteins.
16.10€ - 129.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-65LM |
Disipador térmico (65 x 35 cm) |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11530315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-GK |
Junta |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11510315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-45LM |
Disipador térmico (45 x 35 cm) |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The height of the upper buffer chamber (UBC) may be adjusted from 20 cm to 80 cm by sliding the UBC up or down two support poles. The notched or offset glass plate of the gel sandwich presses against a silicone gasket on the UBC for a leakproof seal.
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™ |