Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ1 Adjustable System Accessories and Replacement Parts
Extremely compact at only 16cm wide
17.40€ - 63.60€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis ajustable Owl™ ADJ1 |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11590295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40G |
Placa de vidrio vacía | 15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm) | 0,18 in |
25.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11550295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-23G |
Placa de vidrio de desplazamiento | 9,05 x 6,2 in. (23 x 16 cm) | 0,18 in |
19.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11500305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40LM |
Disipador térmico | 15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm) | 0,18 in |
63.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11580295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-38G |
Placa de vidrio de desplazamiento | 14,9 x 6,2 in. (38 x 16 cm) | 0,18 in |
25.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11510305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40R |
Placa de vidrio con ranuras | 15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm) | 0,18 in |
60.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11520305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-C25 |
Juego de espaciadores | 9,8 x 0,39 in. (25 x 1 cm) | 0,03 in |
17.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11560305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-GK |
Junta |
17.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11540305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-D25 |
Juego de espaciadores | 9,8 x 0,39 in. (25 x 1 cm) | 0,05 in |
17.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- The height of the upper buffer chamber (UBC) may be adjusted by sliding the UBC up or down two support poles allowing gels to vary in height from 14 cm to 40 cm.
- The notched or offset glass plate of the gel sandwich presses against a silicone gasket in the UBC for a leakproof seal.
- Plates are clamped to the UBC with either binder clamps or heavy duty pony clamps.
Especificaciones
Sistema de electroforesis ajustable Owl™ ADJ1 |