Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ1 Adjustable System Accessories and Replacement Parts
Extremely compact at only 16cm wide
Marca:  Thermo Scientific™ ADJ1-38G
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11580295
  • 25.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para ajustar la altura de la cámara de tampones superior (UBC), ésta se desliza arriba o abajo por los dos postes de soporte, lo que permite que los geles varíen en altura de 14 cm a 40 cm.
  • La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
  • Las placas se sujetan a la UBC con abrazaderas o mordazas de alta resistencia.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis ajustable Owl™ ADJ1
Vidrio
0,48 cm
14,9 in
6,2 in
16 cm
Placa de vidrio de desplazamiento
0,18 in
14,9 x 6,2 in. (38 x 16 cm)
38 cm
6,2 in
16 cm