Learn More
Thermo Scientific™ Tapones National™ Target™ Kim-Snap™
Premontados con septum para su uso con viales Target LoVial™ para capsular/ajustar a presión
Marca: Thermo Scientific™ C4011-51Y
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Efectiva resistencia a la evaporación: se aplica con la simple presión del pulgar—
- Sustituya los cierres de rosca y acabe con la tediosa tarea de apriete y destapado
Especificaciones
Teflón y goma | |
Polipropileno | |
Viales a presión/de rosca Target LoVial |
Amarillo | |
11 mm |