Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto Nalgene™ para frascos de lavado económicos
Click to view available options
Acabado del cuello:
24-400
28-400
Descripción
- Tapón y tubo moldeados en una sola pieza a prueba de fugas
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
- A prueba de fugas†
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frasco de lavado |
Material | Polipropileno |
Acabado del cuello | 24-400 |