Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Readers Optical Filters
Marca:  Thermo Scientific™ 1425700
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11819540
  • 330.48€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • All filters have a 3nm bandpass centered at the specified wavelength
  • Compatible with all three Multiskan models
Especificaciones
Especificaciones
570nm