missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Microplate Readers Optical Filters

Marca:  Thermo Scientific™ 1426200

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11510675

  • 224.70€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • All filters have a 3nm bandpass centered at the specified wavelength
  • Compatible with all three Multiskan models

Especificaciones

Especificaciones

620nm
Videos