Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de alquilo amida de fase inversa Hypersil™ Prism RP™, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Carga de carbono: 12 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca:  Thermo Scientific™ 32105-052130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11502921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
2,1 mm
5 μm
L60
Sílice
Fase inversa
50 mm
100 Å
Alquilo amida
12 %
Fase inversa