Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil™ GOLD, tamaño de partículas de 3 μm
Columnas con desactivación terminal, ultrapuras y basadas en sílice con una forma de pico y una resolución excepcionales para HPLC y LC/MS
Marca:  Thermo Scientific™ 25003-254030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11538360
  • 738.84€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reducción significativa en la formación de picos al tiempo que se conserva la selectividad de C18
  • Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
  • Confianza en la exactitud y calidad de los datos analíticos
Order Info
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
Especificación
Especificación
4 mm
250 mm
3 μm
C18
Videos