Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C18 Javelin
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca:  Thermo Scientific™ 28105-024006
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503161
  • 436.21€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BDS C18
  • Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
  • Económicos con una reproducibilidad excepcional
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
20 mm
4 mm
C18