Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C18 Javelin
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca: Thermo Scientific™ 28105-012106
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
- Económicos con una reproducibilidad excepcional
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
5 μm | |
10 mm | |
2,1 mm | |
C18 |