Learn More
Epredia™ HM 650V Vibrating Blade Microtome Accessories
50.10€ - 236.00€
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12883123
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
419150
Portahojas para micrótomo
236.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
10434150
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
350220
Pegamento de cianoacrilato
50.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Standard buffer tray
  • Holds stages in place using a magnet
  • Fill tray with all water-based buffers and solutions
Cooling element for buffer solution
  • Use pre-cooled in the standard buffer tray for cooling tissue
  • Use frozen together with buffer solution to prevent the frozen buffer solution from inflating
Large-field magnifier
  • Magnification 2.5X
  • Move, swivel, and displace for optimal viewing position
  • Includes adapter and illumination
StemiScope™ with optics and mount
  • Eyepieces: 10X
  • Supplementary lens: 0.63X
  • Zoom magnifying range: 4.1 to 31.5X
  • Microscope adapter for angled view of specimen
  • Horizontal view and vertical drive and swivel mechanism
Swan-neck light guide
  • 3.5mm fiber bundle
  • Swan-neck light guide: 50mm long
  • Flexible light guide: 750mm long
  • High light intensity
  • Include adapter for the KL200 (760317)