Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de gas de latón de dos etapas de alta pureza
Recomendado para aplicaciones analíticas y de proceso no corrosivas que requieren un control preciso y estable de la presión de suministro
Marca: Thermo Scientific™ 60180-908
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Includes: Válvula de salida sin paquete de diafragma resistente a la difusión para mantener la pureza del sistema
Descripción
- Para aplicaciones analíticas y de procesos no corrosivos
- Incluye una base y cartucho Smart Purifier integrados que garantizan una pureza del gas del 99,99999 %
- El diafragma de acero inoxidable, especialmente diseñado y convolutado, proporciona un buen rendimiento de regulación y una máxima integridad de pureza sin necesidad de una junta suave
- Capaz de soportar un vacío interno
- Todos los reguladores se suministran con un adaptador de salida de acero inoxidable de 3,175 mm (0,125 pulg.)
- La válvula de retención integrada permite cambiar el cilindro sin contaminar la línea de gas
Especificaciones
0 a 200 psig | |
DIN 1 con filtro triple |