Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de aplicación de reómetro HAAKE™ Viscotester™ iQ
Listo para su uso en cuestión de segundos en cualquier configuración que necesite
Marca:  Thermo Scientific™ 262-0010
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15335123
  • 18700.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Acquire simple viscosity curves or perform complex rheological investigations covering measurements of low viscous liquids up to highly viscous pastes with the Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ rheometer, which can be used as a standalone unit or optionally, be controlled by software. The size and footprint of the HAAKE™ Viscotester™ rheometer make it a portable unit suitable for mobile use or allow it to serve as an important tool in the quality control laboratory.
Application packages are designed to perform a diverse set of rheological tasks and meet a variety of application needs.
  • Advanced design with one-hand lift operation
  • Touchscreen control panel with multilingual, graphical user interface
  • Data quality assessment and QC quality criteria
  • Connect Assist quick coupling and automatic recognition of temperature modules and rotors
  • Liquid temperature module uses a circulator for coaxial cylinders and parallel plates
  • Self-sufficient Peltier temperature module for coaxial cylinders and parallel plates
  • Small dimensioned, coaxial cylinders use less sample and shorter temperature equilibration times to minimize costs per measurement
  • Universal container holder for relative measurements in the original containers
Especificación
Especificación
Alimentos, pinturas (como pastas de impresión), polímeros como resinas, agentes de engrosamiento y estabilizadores, productos cosméticos
Reómetro HAAKE Viscotester iQ, módulo de atemperación Peltier TM-PE-C con intercambiador de calor HXiQ, recipiente CCB25 DIN, rotor CCB25 DIN/Ti, inserto de placa de medición, herramienta de ajuste de separación, calibre de 1.0 mm, placa inferior TMP35, rotor P35/Ti
Paquete de aplicaciones para líquidos y pastas
Videos