Learn More
Thermo Scientific™ Visualización de humedad Forma™
Para su uso con: Incubador de CO2 de calor directo Thermo Scientific Forma serie 310 y Forma serie II de camisa de agua
Marca: Thermo Scientific™ 190643
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Controle de forma precisa el CO2 y la temperatura con las estufas microbiológicas de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Series. Los accesorios para incubadora Forma™ de CO2 son componentes importantes para un funcionamiento óptimo.
- Control preciso
- Opción de sensores de TC o de IR
- Características excelentes de recuperación de parámetros
- Tecnología de control continuo de la contaminación
Especificaciones
Sensor TC o IR | |
Incubador de CO2 de calor directo Thermo Scientific Forma serie 310 y Forma serie II de camisa de agua | |
LED | |
Accesorio, Pantalla de humedad |