Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR directa en tejido Phire
Amplifica el ADN directamente a partir de varias muestras humanas y de animales sin purificación previa con la mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire.
Marca: Thermo Scientific™ F170L
694.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
La mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamente de una gran variedad de tejido obtenido de humanos, ratones, peces, aves e insectos. La mezcla maestra que contiene ADN polimerasa Phire Hot Start II está especialmente formulada para realizar PCR en presencia de diferentes inhibidores derivados de tejidos animales, como colágeno, melanina y eumelanina (pelo, piel) o mioglobina (músculo). El kit también incluye el aditivo Thermo Scientific DNARelease, que se puede utilizar para mejorar la liberación de ADN de tejidos difíciles.
Aspectos destacados
•PCR directa: la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
•Protocolo de dilución y almacenamiento disponible que permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas.
•ADN polimerasa Phire especialmente diseñada con tiempos de protocolo de PCR extremadamente breves.
•Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado que minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel.
Aplicaciones
• Identificación de genotipos
• Detección de transgenes
• Análisis de Knockout
• Secuenciación
Incluye lo siguiente:
• Mezcla maestra para PCR directa de tejidos Phire 2X
•Volumen de reacción con protocolo de dilución y almacenamiento: 20 μl
•Volumen de reacción con protocolo directo: Tampón de dilución de 50 μl
•
• Aditivo DNARelease
• Mezcla de cebadores de control universal (25 μm cada uno)
• Agua sin nucleasas
• Estándar de ADN O'GeneRuler Express
Especificaciones
Contiene: • 10 x 1,25 ml de Mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire (2X) • 2 x 5 ml de tampón de dilución • 1,3 ml de aditivo DNARelease • 40 μL de mezcla de primer de control (25 μM por unidad) • 10 x 1,25 mL de agua sin nucleasas • 50 μg estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones) Almacenar a -20 °C. |
|
PCR directa | |
Rapidez | |
Phire | |
1250 reacción de 20 μl | |
Genotipado | |
Reacciones de 1250 x 20 ml | |
Mezcla maestra o SuperMix | |
ADN |
Medio | |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
Sí | |
Mezcla maestra de PCR directa | |
1250 reacción de 20 μl | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
tejido |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.