Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HRM qPCR Master Mix
Luminaris Color HRM Master Mix is a convenient ready-to-use master mix designed for accurate detection of DNA sequence variations using High Resolution Melt analysis method.
268.00€ - 956.00€
Especificaciones
Método de detección | HRM |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Técnica | Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15245136
|
Thermo Scientific™
K1031BID |
250 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15255136
|
Thermo Scientific™
K1032BID |
1250 Reactions |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- High performance on most real-time instruments with HRM capabilities
- Dual-color system for easy reaction setup
- Superior discrimination of all four SNP classes
- High sensitivity - accurate results from 30 copies of genomic DNA
- Exceptional stability of fully assembled reaction - for high-throughput applications
- Optimized for PikoReal Real-Time System and software
Especificaciones
HRM | |
qPCR | |
Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones | |
Luminaris | |
250 reacciones | |
2 X |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
SNP (desconocidos o numerosos), objetivos epigenéticos | |
Mezcla maestra para qPCR | |
2X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.