Learn More
Thermo Scientific™ Cable de interfaz de espectrofotómetro UV-visible Evolution™ a PC
Conecta los espectrofotómetros de la serie Evolution al PC del laboratorio
Marca: Thermo Scientific™ 401317263061
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Cable RS-232-C
Especificaciones
Cable de interfaz | |
Espectrofotómetros de la serie Evolution™ | |
Manual del usuario y cable RS232C |