Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para muestras sólidas de los espectrofotómetros Evolution™ 300 y 600
Diseñados para contener muestras sólidas para mediciones de transmitancia
Marca: Thermo Scientific™ 222-217200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Soporte de muestras sólidas
- Proporciona un fácil montaje de muestras sólidas como filtros, plástico, vidrio y óptica
- Aloja soportes de muestras estándar de 5,08 x 7,62 cm (2 x 3 pulg)
- Capacidad para muestras ópticas cuadradas o redondas; muestras de vidrio o plástico; lentes de gafas de sol o normales
- Requiere un soporte de muestras sólido (14-387-503)
Especificaciones
Soporte de muestras sólidas | |
Espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus y Pro | |
Portamuestras estándar de 5,1 X 7,6 cm (2 x 3 in) |