Learn More
Thermo Scientific™ Inyector de microcalibre Cheminert modelo C2
Se puede utilizar como inyector o como válvula de conmutación
Marca: Thermo Scientific™ CZSL10PK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conectores de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
- Orificios de 0,25 mm (0,010 pulgadas)
- Disponible en modelos con 6 o 10 orificios
- Disponible con accionador manual o microeléctrico
Especificaciones
10 μl |