Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ SEC 60A
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua
676.26€ - 706.86€
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria Patentado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Fase estacionaria Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Fase estacionaria Precio Cantidad y disponibilidad  
11512811
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
73305-152130
2,1 mm 150 mm Patentado Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11532811
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
73305-154630
4,6 mm 150 mm Patentado Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 60 Å
  • Tamaño de partícula: 5 μm
Información de órdenes
For information on bulk quantities, please inquire.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
5 μm
Patentado
Sílice
Exclusión por tamaño y permeación de gel
150 mm
60 Å
BioBasic
Modo mixto