Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de fenil BioBasic™
Ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de las columnas
326.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Fase estacionaria Fenil
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10310915
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
72405-011001
1 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida BioBasic de fenil
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
  • Ofrecen una selectividad diferente a la química de cadena de alquilos para separaciones críticas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
Información de órdenes
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
10 mm
Fenil