Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de fenil BioBasic™
Ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de las columnas
Marca:  Thermo Scientific™ 72405-011001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310915
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Requires : Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo
Descripción
Descripción
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida BioBasic de fenil
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
  • Ofrecen una selectividad diferente a la química de cadena de alquilos para separaciones críticas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
Información de órdenes
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
1 mm
BioBasic
10 mm
Fenil