Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ 4 Javelin™
Las columnas protectoras Javelin ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca: Thermo Scientific™ 72305-021006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Con base de sílice de 300Å para ofrecer un rendimiento biomolecular excepcional
- Baja carga de carbono para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos de mayor tamaño
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Especificaciones
5 µm | |
1 mm | |
BioBasic |
20 mm | |
BioBasic 4 |